VL-1L-BK
Anti-Fya (clone P3TIM), FFMU
Anti-Fya from the clone P3TIM, Human IgG Antibody, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
forma przeciwciała
unpurified
klon
P3TIM, monoclonal
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 1 L
stężenie
5-15 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
izotyp
IgG
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Standardized, concentrated cell culture supernatant which has been diafiltered with phosphate buffered saline.; For the formulation of Anti-Fya blood typing reagents or devices.; Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life:21 months from date of filtration.
Zastosowanie
Antibody intermediate for further manufacturing use
Production of an in vitro blood typing product or device
Informacje prawne
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2