TTTP02500
Polycarbonate Membrane Filter, 2.0 μm Pore Size
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Isopore Membrane Filter
Wybierz wielkość
517,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
517,00 zł
Przewidywany termin wysyłki05 czerwca 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Isopore™
Millipore
Parametry
0.0268 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
932 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~180 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Średnica
25 mm
śr. filtra
25 mm
grubość
23 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
<1%
współczynnik refrakcji
n/D 1.6
Matryca
Isopore™
wielkość porów
2.0 μm pore size
5.9 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.6 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Features & Benefits:
•Membrane structure retains particles on the surface, simplifying counting and analysis
•Isopore membranes do not stain, resulting in low background interference
•Non-hygroscopic, allowing for rapid drying and reduced sample analysis time
•Translucent material does not require clearing for transmitted light microscopy; also available in brown variety
Applications:
Air Monitoring, Epifluorescent Microscopy, Chemotaxis Assays
Zastosowanie
- Chemotaxis
- Bioassays
- Cytology
- Air monitoring
- Microplastics analysis
Przestroga
Produkty
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
Przegląd mikroplastików, przepisy dotyczące testowania i wybór filtrów do zbierania, przygotowywania i analizy próbek mikroplastików.