Key Documents
TL-10ML-RU
Millipore
Anti-A (clone BIRMA-1), Blood Grouping Reagent For Research Use
BIOSCOT Anti-A from the clone BIRMA-1, Murine IgM, Blood Grouping Reagent for Research Use
About This Item
Kod UNSPSC:
41116102
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
unpurified
klon
BIRMA-1, monoclonal
Postać
liquid
opakowanie
pkg of 10 mL
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT
stężenie
30-50 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
izotyp
IgM
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Colorant: Patent Blue Violet dye.Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide. Filtered through a 0.22μm terminal filter.Shelf Life: 36 months from date of filtration For Non Clinical In Vitro research use only.
Zastosowanie
For use by Tube;Slide;Microplate techniques
Vialled, Labeled For non clinical/ Research Use
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1