Kluczowe dokumenty
SYNA891922
Synthware distilling adapter with 105 degree bend
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware 891922, wygięty adapter destylacyjny
Wybierz wielkość
1 EA
204,00 zł
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
204,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
204,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A891922
Opis ogólny
Z wewnętrznym złączem kroplowym na dole i zewnętrznym złączem na górze.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)