SQPAKGARM1
SQPAK™ Gard Pack
Removes free chlorine, colloids, particulates from tap water feeding Milli-Q® SP 240 prefilter module
Wybierz wielkość
2090,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2090,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 unit
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kompatybilność
for use with Milli-Q® SQ 2Series
kategoria ekologicznej alternatywy
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The SQPAK™ Gard pretreatment pack protects the reverse osmosis (RO) membrane of the Milli-Q® SQ 2Series production station by efficiently removing water contaminants such as free chlorine, colloids, and particulates from potable water.
Purification technologies include activated carbon to remove free chlorine and a depth filter to remove particulates and colloids.
For use on the Milli-Q® SP 240 Prefilter module to protect the RO membrane of Milli-Q® SR 240/240L/240XL and SQ 240C/240CV systems.
Cechy i korzyści
- Improves Milli-Q® SQ 2Series system performance and extends system lifetime
- Need for cartridge replacement is indicated by an orange blinking pictogram light on the system
- Easy to replace thanks to Twist & Lock mechanism
- Prefilter label and purple color is repeated on the interface of the Milli-Q® SP 240 Prefilter module to inform about its water purification purpose and guide replacement
Protokoły
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Obejrzyj filmy instruktażowe i pobierz instrukcje obsługi laboratoryjnych systemów wodnych Milli-Q® SQ 2Series. Będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. Kupuj online systemy, akcesoria, wkłady i usługi.
Powiązane treści
Odkryj nowy sposób myślenia o wodzie ultraczystej. Teraz każde stanowisko laboratoryjne z wtyczką może świeżo dozować wodę ultraczystą o wartości 18,2 MΩ∙cm. Solidna jakość. Prosty. Kompaktowy. Skalowalny. Bardziej ekologiczna alternatywa. Kup online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.