SQPAKPR0M1
SQPAK™ RO Cartridge
Removes organics, ions, particulates up to 99% from tap water feeding Milli-Q® SQ 2Series RO production stations
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1 unit
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kompatybilność
for use with Milli-Q® SQ 2Series
kategoria ekologicznej alternatywy
Opis ogólny
The SQPAK™ RO cartridge produces pure RO water at up to 42 L/h.
This cartridge′s RO membrane efficiently removes up to 99% of water contaminants such as bacteria, ions, particulates and organics.
For use on the production station of Milli-Q® SQ 2Series configurations, including Milli-Q® SR 240/240L/240XL and Milli-Q® SQ 240C/240CV systems.
Cechy i korzyści
- Efficiently removes up to 99% of ions, bacteria, particulates and organics from feed water
- Easy to replace thanks to the Twist & Lock mechanism
- Need for cartridge replacement is indicated by an orange, blinking pictogram light on the system
- Pure label and green color of the SQPAK™ RO cartridge is repeated on the production station interface, to inform about its water purification purpose and guide replacement
Protokoły
View instructional videos and download User Manuals for Milli-Q® SQ 2Series lab water systems. You’ll be up and running in no time. Buy online systems, accessories, cartridges and services.
Obejrzyj filmy instruktażowe i pobierz instrukcje obsługi laboratoryjnych systemów wodnych Milli-Q® SQ 2Series. Będziesz gotowy do pracy w mgnieniu oka. Kupuj online systemy, akcesoria, wkłady i usługi.
Powiązane treści
Odkryj nowy sposób myślenia o wodzie ultraczystej. Teraz każde stanowisko laboratoryjne z wtyczką może świeżo dozować wodę ultraczystą o wartości 18,2 MΩ∙cm. Solidna jakość. Prosty. Kompaktowy. Skalowalny. Bardziej ekologiczna alternatywa. Kup online.
Discover a new way to think about ultrapure water. Now any lab bench with a plug can freshly dispense 18.2 MΩ∙cm ultrapure water. Robust Quality. Simple. Compact. Scalable. A Greener Alternative Product. Buy Online.