Kluczowe dokumenty
SX0206A
Supelco
Roztwór azotanu srebra
0.10N
Synonim(y):
Silver nitrate solution, normality
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AgNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51473502
agency
traceable to NIST
pH
4-5 (20 °C in H2O)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
no temp limit
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Roztwór azotanu srebra (0,10 N)
SX0206A-2 Butelka szklana 500 ml
Charakterystyka techniczna
Tolerancja: ±0,0001N
Komentarz do analizy
Limit kolorów: "Maksymalnie 10".
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3