Kluczowe dokumenty
SVLP02500
Millipore
PVDF Membrane Filter, 5.0 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonim(y):
Durapore® Membrane Filter, 5.0 µm
Wybierz wielkość
100 FILTERS
730,00 zł
730,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 FILTERS
730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
730,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 czerwca 2025Szczegóły
Materiały
PVDF membrane
plain filter
white filter
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Durapore®
Millipore
Parametry
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Średnica
25 mm
śr. filtra
25 mm
grubość
160 μm
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
0.5%
współczynnik refrakcji
n/D 1.42
Matryca
Durapore®
wielkość porów
5.0 μm pore size
70 % porosity
punkt pęcherzykowania
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Durapore® membranes provide high flow rates and throughput, low extractables and broad chemical compatibility. Hydrophlic Durapore membrane binds far less protein than nylon, nitrocellulose, or PTFE membranes.
Features & Benefits
- Available in several pore sizes (both hydrophilic and hydrophobic varieties) to suit your application needs
- Durapore membrane filters have very low protein binding to minimize interaction with your sample and maximize recovery
Filter Code: SVLP
Filter Type: Screen filter
Zastosowanie
  • Clarifying filtration of biological solutions
  • Particle monitoring
Informacje prawne
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Membrane filters for sample preparation and analysis are discussed, emphasizing chemical compatibility and selectivity.