Kluczowe dokumenty
ST1650
Sigma-Aldrich
Anti-DYRK1A Mouse mAb (7D10)
liquid, clone 7D10, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Dual-Specificity Tyrosine-(Y)-Phosphorylation Regulated Kinase 1A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7D10, monoclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DYRK1A(1859)
mouse ... Dyrk1A(13548)
rat ... Dyrk1A(25255)
Opis ogólny
Anti-DYRK1A, mouse monoclonal, clone 7D10, recognizes the ~80-85 kDa DYRK1A in PC-12, 293, HeLa NE, Raw 264.7, & NIH3T3 cells. It is validated for use in ELISA and Western blotting.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~80-85 kDa DYRK1A protein.
Recognizes the ~80-85 kDa DYRK1A protein in PC-12, 293, HeLa NE, Raw 264.7, and NIH3T3 cells.
Immunogen
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 674-763 human DYRK1A, expressed as a GST fusion protein
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Komentarz do analizy
Positive Control
PC-12 cells, 293 cells, HeLa NE cells, Raw 264.7 cells, NIH3T3 cells
Inne uwagi
Guo, X., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 13223.
Guedj, F., et al. 2009. PLoS One.4, e4606.
Hamelet, J., et al. 2009. Biochem. Biophys. Res. Commun.378, 673.
Lee, Y., et al. 2009. J. Biol. Chem.284 33343.
Noll, C., et al. 2009. PLoS One 2009. 4, e7540.
Scales, T.M., et al. 2009. J. Cell Sci.122, 2424.
Aranda, S., et al. 2008. Mol. Cell Biol.28, 5899.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
null