Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 265,00 zł |
10 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
265,00 zł
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
HEPES: 7.149 g/L (30mM)
glucose: 1.441 g/L (Dextro)
phenol red: 0.001242 g/L
sodium pyruvate: 0.055 g/L
L-glutamine: 0.14615 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| components HEPES: 7.149 g/L (30mM) | components NaHCO3: no | components sodium pyruvate: 0.11 g/L | components phenol red: 0.001242 g/L |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
classic media, classical media, FBS, cell cloning, CEF culture, chicken embryo fibroblast | keratinocye cloning medium, keratinocye long-term culture | HMVEC cloning medium, muscle cell culture medium | classic media, classical media, FBS, WI-38 cell culture, MRC-5 cell culture, diploid fibrobast cell culture |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?