Key Documents
ST1637
Sigma-Aldrich
Anti-ITGA7 Mouse mAb (8G2)
liquid, clone 8G2, Calbiochem®
Synonim(y):
Anti-Integrin α7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8G2, monoclonal
Postać
liquid
nie zawiera
preservative
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ITGA7(3679)
Opis ogólny
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~120-125 kDa ITGA7 protein.
Recognizes the ~120-125 kDa ITGA7 protein in Jurkat cells.
This Anti-ITGA7 Mouse mAb (8G2) is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of ITGA7.
Immunogen
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 478-578 human ITGA7, espressed as a GST fusion protein
Zastosowanie
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Ostrzeżenie
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Postać fizyczna
In PBS, pH 7.2.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Komentarz do analizy
Positive Control
Jurkat cells
Inne uwagi
For ELISA, this antibody can be used as the capture antibody; recommended concentration is 10 ng/ml, 1 µg/well, 100 µl total volume. Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jyoti Gautam et al.
Stem cell research & therapy, 8(1), 28-28 (2017-02-09)
Laminin, a major basement membrane component that has direct contact with pericytes under physiological conditions, actively regulates the proliferation and differentiation/fate determination of pericytes. Recently, two types of pericytes (type I and type II) with different molecular markers and functions