SSCFHB3A24
Lynx® S2S
3/8" Lynx® S2S Connector,Female Couplings, 3/8" hose barb outlet, 24 pack
Synonim(y):
Sterile to sterile single-use, single actuation connector
Wybierz wielkość
7840,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 maja 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
7840,00 zł
Przewidywany termin wysyłki30 maja 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
polysulfone (21 CFR 177.1655)
silicone O-ring (21 CFR 177.2600)
silicone gasket (21 CFR 177.2600)
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Lynx®
Parametry
27.3 L/min flow rate at 1.38 bar (20 psi) and 25 °C (77°F)
4-40 °C operating temperature (39-104 °F)
4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
Wysokość
7 cm (2.7 in.)
dł. × szerokość
14.55 cm (5.7 in.) × 7 cm (2.7 in.)
Długość
14.55 cm (5.7 in.)
Szerokość
4.7 cm (1.85 in.)
dopasowywanie
3/8 in. outlet hose barb for 0.25 in (7.1 mm) I.D.
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The SSCFHB3A24 Lynx S2S contains the female couplings. When assembled with the male coupling, the sterile fluid path is enabled. Once assembled, the two components cannot be disassembled, reducing the risk of sterility breach.
This Lynx S2S unit has a 3/8 inch. diameter and a hose barb inlet/outlet connection.
Safe, Disposable Connectors
The Lynx S2S connector is disposable and intended for single-use, one-time actuation. There are no parts to clean-in-place, and the risk of contamination is reduced.
Sterility Assurance During Actuation
The Lynx S2S connector is 100% air-integrity tested in manufacturing.
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Gamma compatible up to 45 kGy; Autoclave once for 30 minutes @ 130 °C. Do not steam in place.
Informacje prawne
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą