Przejdź do
MP0DPIL0T
Pilot Scale Holder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o.
56 250,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031690
UNSPSC Code:
23151806
56 250,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
304 stainless steel
Quality Segment
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
compatibility
for use with Pod Filters
Application
For Pod configurations up to 2.2 m2
Legal Information
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MP0DSYS2AMP0DSYS1BMP0DSYS1N
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
compatibility
for use with Pod Filters
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
fitting
1.5 in. gauge port sanitary flange, 1.5 in. inlet/outlet sanitary flange
material
304 stainless steel
material
316L stainless steel , silicone seal
material
316L stainless steel , silicone seal
material
316L stainless steel , silicone seal
Quality Level
400