SLGVX13TL
Millex™ PVDF syringe filter
pore size 0.22 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonim(y):
0.22 μm PVDF syringe filter, Durapore® PVDF syringe filter, Millex-GV syringe filter, disposable syringe filter, syringe filter
Wybierz wielkość
1280,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1280,00 zł
Polecane produkty
Materiały
PVDF membrane
polypropylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
linia produktu
Millex™
Właściwości
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Millex™
Parametry
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
16 L/min flow rate
16 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
metody
UHPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Wysokość
48 mm
Średnica
13 mm
powierzchnia filtracyjna
0.8 cm2
pojemność
10 mL
kolor
yellow
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.22 μm
moc wejściowa
sample type mild organic solution(s)
sample type aqueous solution(s)
punkt pęcherzykowania
≥3.4 bar, air with water at 23 °C
dopasowywanie
female Luer-Lok® inlet
outlet tube
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
- Millex™ syringe filters with Durapore® Polyvinylidene fluoride (PVDF) membrane are ideal for sample filtration before UHPLC, HPLC, LC-MS, and Mass Spec; Filtration of biological samples and protein solutions.
- Polypropylene housing for low extractables
- Membranes offer broad chemical compatibility and low protein binding for maximum sample recovery
- Available with an extended tube outlet that facilitates filtration into and out of cuvettes, small volume autosampler vials, and vial inserts by eliminating airlocks.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.
Powiązane treści
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.