Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 50 pkg | Sprawdź dostępność w koszyku | 1110,00 zł | |
| 250 pkg | Sprawdź dostępność w koszyku | 3940,00 zł 3349,00 zł | |
| 1000 pkg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
material
PTFE membrane, polypropylene housing
sterility
non-sterile
product line
Millex™
quality
MQ400
manufacturer/tradename
Millex™
parameter
at ≥0.8 bar and 23 °C (bubble point; air with methanol), max. inlet pressure (125 psi), max. pressure at 8.6 bar, 45 °C temperature (maximum)
technique(s)
UHPLC: suitable, analytical sample preparation: suitable, gas filtration: suitable, vent filtration: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
filter area
4.5 cm2
volume
100 mL
color
red
pore size
0.2 μm
input
sample type organic solution(s)
gas
fitting
(Female Luer-Lok inlet,
male Luer-slip outlet)
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| pore size 0.2 μm | pore size 0.45 μm | pore size 0.2 μm | pore size 0.45 μm |
| diam. 33 mm | diam. 33 mm | diam. 13 mm | diam. 13 mm |
| material PTFE membrane, polypropylene housing | material PTFE membrane, polypropylene housing | material PTFE membrane, polypropylene housing | material PTFE membrane, polypropylene housing |
| manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ | manufacturer/tradename Millex™ |
| fitting (Female Luer-Lok inlet, | fitting (Female Luer-Lok inlet, | fitting female Luer-Lok® inlet, male Luer outlet slip | fitting female Luer-Lok® inlet, outlet tube |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Millex™ hydrofobowy filtr strzykawkowy PTFE
Powiązane treści
Millex wallchart
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SLFG033NB | 04061839734579 |
| SLFG033NK | 04061839734586 |
| SLFG033NS | 04061839734562 |