Merck
SCC301
Ludzkie progenitory AFE pochodzące z iPSC
Normal, Dermal Fibroblast, Age: Neonatal, Male, Mutation: None
Synonim(y):
progenitors
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41106509
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human (dermal fibroblast)
description
Cryopreserved human iPSC derived anterior foregut endoderm (AFE) progenitor cells that express Sox2, Pax9 and EpCAM.
packaging
vial of >1500 viable organoids
gender
male
technique(s)
cell culture: suitable
application(s)
3D cell culture
control
(dermal fibroblast)
relevant disease(s)
(Normal)
storage temp.
−196°C
General description
Endoderma przedniego odcinka przewodu pokarmowego (AFE) daje początek istotnym terapeutycznie typom komórek w tkankach takich jak płuca, przełyk, ślinianki, grasica, przytarczyce i tarczyca. Nasze kriokonserwowane komórki progenitorowe endodermy przedniego odcinka przewodu pokarmowego (AFE) pochodzą z wolnych od integracji ludzkich komórek iPS (nr kat. SCC271) przeprogramowanych przy użyciu technologii przeprogramowania RNA Simplicon (nr kat. SCR550) w warunkach hodowli zdefiniowanych chemicznie/bez surowicy. Komórki AFE są podwójnie pozytywne dla Sox2 (A, C; Sigma AB5603A4; 1:50), Pax9 (B, C; Abcam ab28538; 1:200) i około 20-30% jest podwójnie pozytywnych dla EpCAM (D, F; Sigma MAB4444; 1:500) i Pax9 (E, F).
Ludzkie progenitory AFE pochodzące z iPSC są składnikiem systemu 3dGRO® Human Lung Organoid Culture System, który może być stosowany do różnicowania ludzkich komórek iPS w dojrzałe organoidy płucne, które strukturalnie przypominają rozgałęzione drogi oddechowe i wczesne struktury pęcherzykowe <italic>in vivo</italic>. 3dGRO® Human Lung Organoid Culture System zawiera (wszystkie sprzedawane oddzielnie):
  • Podłoże do indukcji endodermy ostatecznej (SCM302)
  • Podłoże do indukcji endodermy przedniego odcinka jelita I (SCM305)
  • Podłoże do indukcji endodermy przedniego odcinka jelita II (SCM306)
  • 3dGRO® Podłoże do rozgałęziania organoidów płuc (SCM307)
  • 3dGRO® Pożywka do dojrzewania organoidów płuc (SCM308)
  • Ludzkie progenitory AFE pochodzące z iPSC (SCC301)
Kategoria badawcza:
  • Kultura komórkowa
  • Badania nad komórkami macierzystymi
Packaging
3X106 komórek/fiolkę
Preparation Note
Ludzkie progenitory AFE pochodzące z iPSC powinny być przechowywane w ciekłym azocie.
Legal Information
3dGRO® is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany.
3dGRO® organoids were derived utilizing HUB Organoid Technology.
Subject to local law, this product is intended to be sold for internal in vitro research use only subject to terms and conditions found here: www.sigmaaldrich.com/pdouse. This product may not be re-engineered or copied; used to make derivatives or modifications; used to develop, test, or manufacture a commercial product; used as a component in a commercial product; resold or licensed; used in any clinical applications or trials; or used in humans. A license or limited commercial use agreement is required for use by any for-profit entity, use in services, and use in sponsored academic research. For information regarding any such use, please contact [email protected].
3dGRO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
WYŁĄCZNIE DO CELÓW BADAWCZYCH. Ten produkt podlega regulacjom prawnym we Francji, jeśli jest przeznaczony do celów naukowych, w tym do importu i eksportu (art. L 1211-1 ust. 2 kodeksu zdrowia publicznego). Nabywca (tj. użytkownik końcowy) jest zobowiązany do uzyskania zezwolenia na import od francuskiego Ministerstwa Badań Naukowych, o którym mowa w artykule L1245-5-1 II Kodeksu Zdrowia Publicznego. Zamawiając ten produkt, użytkownik potwierdza, że uzyskał odpowiednie zezwolenie na import.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Produkty do hodowli organoidalnej do generowania trójwymiarowych modeli mózgu, jelit, jelit, płuc i guzów nowotworowych pochodzących z tkanek i komórek macierzystych.
Organoidy płuc są cennymi modelami 3D dla rozwoju ludzkich płuc i chorób układu oddechowego. Protokół różnicowania 3dGRO™ generuje organoidy z ludzkich iPSC w 4 krokach.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Zobacz wszystkie artykuły
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SCC30104061842154548