Kluczowe dokumenty
SCC132M
Sigma-Aldrich
Linia komórkowa chłoniaka z komórek płaszcza CCMCL1
Human
Wybierz wielkość
1 VIAL
5130,00 zł
5130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 VIAL
5130,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32011203
NACRES:
NA.81
5130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Nazwa produktu
Linia komórkowa chłoniaka z komórek płaszcza CCMCL1, CCMCL1 human mantle cell lymphoma cell line is well characterized at the molecular level and can support research and drug development efforts targeting MCL.
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
metody
cell culture | mammalian: suitable
Opis ogólny
Chłoniak z komórek płaszcza (MCL) jest nieuleczalny przy użyciu obecnych standardowych schematów terapeutycznych. Linia komórkowa CCMCL1 jest nowym modelem hodowli komórkowej agresywnego chłoniaka z komórek płaszcza (1). Pierwotne komórki MCL 58-letniego mężczyzny z postępującym MCL i hiperleukocytozą zostały wszczepione myszom NOD-SCID-gamma. Splenocyty uzyskane od wszczepionej myszy hodowano in vitro, uzyskując linię komórkową CCMCL1. Komórki CCMCL1 mają blastoidalną morfologię jądrową i łatwo proliferują w hodowli zawiesinowej. Komórki CCMCL1 wykazują ekspresję CD19, CD20 i CD45 i są ujemne pod względem CD3 i CD25.
CCMCL1 ma genetyczną cechę charakterystyczną IGH-CCND1 dla MCL i ściśle przypomina komórki białaczkowe MCL w fazie końcowej, o czym świadczy immunofenotypowanie, kariotypowanie, sekwencja IGHV i sekwencjonowanie całego egzomu (WES) (1). WES dostarcza bezstronnych, bezpośrednich dowodów na zachowanie genomu MCL w CCMCL1 w rozdzielczości pojedynczego nukleotydu. WES nie wykrył mutacji w genach receptora komórek B lub szlaku kinazy 3 fosfatydyloinozytolu, w tym BTK i AKT. Jednak CCMCL1 konstytutywnie wyrażał fosforylowaną AKT i BTK, co sugeruje, że CCMCL1 jest odpowiednim modelem do badań ukierunkowanych na te dwa szlaki w MCL. Inne linie komórkowe MCL mają mutacje lub delecje w ATM lub TP53; pod tym względem CCMCL1 oferuje również możliwość badania MCL bez ingerencji w utratę ATM lub TP53.
Odniesienie:
1. Zhao X, Chen-Kiang S, Shetty S, Di Liberto M, Bodo J, Durkin L, Eng K, Elemento O, Smith MR, Hsi ED (2015) CCMCL1: nowy model agresywnego chłoniaka z komórek płaszcza. Blood 125(17): 2730-2732.
Opis linii komórkowej
Komórki nowotworowe
Zastosowanie
Linia komórkowa ludzkiego chłoniaka z komórek płaszcza CCMCL1 jest dobrze scharakteryzowana na poziomie molekularnym i może wspierać badania i rozwój leków ukierunkowanych na MCL.
Niniejszy produkt jest przeznaczony do sprzedaży i sprzedawany wyłącznie instytucjom akademickim do wewnętrznego użytku akademickiego zgodnie z warunkami "Umowy o użytkowaniu akademickim", jak wyszczególniono w dokumentacji produktu. Aby uzyskać informacje na temat innych zastosowań, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Research Category
Cancer
Oncology
Jakość
• Each vial contains ≥ 1X106 viable cells.
• Cells are tested negative for Epstein-Barr virus, HPV-16, HPV-18, Hepatitis A, C, Herpesvirus type 6, 7, 8 and HIV-1 & 2 viruses by PCR
• Cells are negative for mycoplasma contamination.
• Each lot of cells is genotyped by STR analysis to verify the unique identity of the cell line
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1