Kluczowe dokumenty
S384PCR
Millipore
MultiScreen PCR384 Filter Plate
Purification of PCR products
Synonim(y):
Montage PCR Kit
Wybierz wielkość
10 EA
6420,00 zł
50 PKG
22 920,00 zł
6420,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
6420,00 zł
50 PKG
22 920,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32039006
NACRES:
NB.15
6420,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
polystyrene
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
producent / nazwa handlowa
MultiScreen®
Parametry
100 μL sample volume (per well)
metody
PCR: suitable
rozmiar płytki
384 wells
wielkość porów
pore sizeproprietary
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
Filter Code: PCR
Zastosowanie
Purification of PCR products
Research Category
Nucleic acid
Cechy i korzyści
Proprietary membrane
Komponenty
Does not include reagents
Postać fizyczna
Color Code: Clear
Inne uwagi
Automation Compatible: No
Informacje prawne
MULTISCREEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany