Kluczowe dokumenty
RECYMAG65K27PMX
Millipore
MILLIPLEX® Rat Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel - Premixed 27 Plex - Immunology Multiplex Assay
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in rat serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
Millipore zestaw multipleksowy do leczenia zapalenia szczurów, luminex szczurza cytokina chemokina czynnik wzrostu test multipleksowy, panel cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych luminex dla szczurów, panel testów immunologicznych na interleukinę szczura
Wybierz wielkość
96 WELLS
21 870,00 zł
21 870,00 zł
Dostępność produktu: Gdy zamówienie zostanie wprowadzone do naszego systemu, otrzymasz potwierdzenie zamówienia.
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
96 WELLS
21 870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
21 870,00 zł
Dostępność produktu: Gdy zamówienie zostanie wprowadzone do naszego systemu, otrzymasz potwierdzenie zamówienia.
Więcej informacji
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
accuracy: 80-131%
standard curve range: 0.2-1,000 pg/mL
(EGF)
standard curve range: 1.2-5,000 pg/mL
(GRO/KC)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(GM-CSF, IL-1α, IL-2, IL-12 (p70), IL-18)
standard curve range: 14.6-60,000 pg/mL
(IFNγ, MIP-1α)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(Fractalkine, IP-10, Leptin, TNFα)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(LIX, MIP-2)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(Eotaxin, C-CSF, IL-4, IL-5, IL-13, RANTES, VEGF)
standard curve range: 7.3-30,000 pg/mL
(IL-10, IL-17A, MCP-1)
standard curve range: 73.2-300,000 pg/mL
(IL-6)
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Premixed
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
The MILLIPLEX® Rat Cytokine/Chemokine Bead Panel (RECYTMAG-65K & RECYMAG65K27PMX) enables you to focus on the therapeutic potential of cytokines, as well as the modulation of cytokine expression.
Panel Type: Cytokines/Chemokines
Specyficzność
Cross Reactivty
There is no or minimum cross-reactivity between the antibodies and any other analytes in the panel.
Zastosowanie
  • Analytes: EGF, Eotaxin/CCL11, Fractalkine, G-CSF, GM-CSF, GRO/KC, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-18, IP-10, Leptin, LIX, MCP-1, MIP-1α, MIP-2, RANTES, TNF-α, VEGF
  • Recommended Sample type: rat serum or plasma
  • Recommended Sample dilution: 1:2
  • Assay Run Time: One day
Inne uwagi
Sensitivity: Refer to kit protocol for sensitivites for individual cytokines/chemokines
Informacje prawne
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yara Onetti et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 308(8), H862-H874 (2015-02-01)
Ischemia impairs blood supply to the brain, and reperfusion is important to restore cerebral blood flow (CBF) and rescue neurons from cell death. However, reperfusion can induce CBF values exceeding the basal values before ischemia. This hyperemic effect has been
Kee W Jang et al.
Journal of translational medicine, 15(1), 252-252 (2017-12-15)
Image-guided high intensity focused ultrasound has been used as an extracorporeal cardiac pacing tool and to enhance homing of stem cells to targeted tissues. However, molecular changes in the myocardium after sonication have not been widely investigated. Magnetic-resonance (MR)-guided pulsed
Kee W Jang et al.
Journal of cellular and molecular medicine, 24(22), 13278-13288 (2020-10-18)
Image-guided pulsed focused ultrasound (pFUS) is a non-invasive technique that can increase tropism of intravenously (IV)-infused mesenchymal stromal cells (MSC) to sonicated tissues. MSC have shown promise for cardiac regenerative medicine strategies but can be hampered by inefficient homing to
Natalia Mendez et al.
Frontiers in endocrinology, 10, 362-362 (2019-06-28)
Adverse prenatal conditions are known to impose significant trade-offs impinging on health and disease balance during adult life. Among several deleterious factors associated with complicated pregnancy, alteration of the gestational photoperiod remains largely unknown. Previously, we reported that prenatal manipulation
Bin Cai et al.
BioMed research international, 2016, 1469590-1469590 (2016-05-20)
Citrulline (Cit) supplementation was proposed to serve as a therapeutic intervention to restore arginine (Arg) concentrations and improve related functions in sepsis. This study explored whether citrulline had positive effects on liver injury and cytokine release in the early stages
Questions
  1. Are all the standards in the Rat Cytokine Milliplex kit RECYTMAG-65K rat standards, and are they recombinant?
    1 answer
    1. All standards in the Rat Cytokine Milliplex kit RECYTMAG-65K are recombinant. They are all from rat except for G-CSF and IL-17A, which are from mouse, and Eotaxin, which is from human.