Kluczowe dokumenty
RECYMAG65PMX27BK
Millipore
MILLIPLEX® Panel koralików magnetycznych z cytokinami/hemokinami szczura - wstępnie zmieszane opakowanie 27 Plex Space Saver (Bulk)
Simultaneously analyze multiple cytokine and chemokine biomarkers with Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in rat serum, plasma and cell culture samples.
Synonim(y):
Millipore zestaw multipleksowy do leczenia zapalenia szczurów, luminex szczurza cytokina chemokina czynnik wzrostu test multipleksowy, panel cytokin prozapalnych i przeciwzapalnych luminex dla szczurów, panel testów immunologicznych na interleukinę szczura
Wybierz wielkość
96 WELLS
21 870,00 zł
21 870,00 zł
Dostępność produktu: Gdy zamówienie zostanie wprowadzone do naszego systemu, otrzymasz potwierdzenie zamówienia.
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
96 WELLS
21 870,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
21 870,00 zł
Dostępność produktu: Gdy zamówienie zostanie wprowadzone do naszego systemu, otrzymasz potwierdzenie zamówienia.
Więcej informacji
Poziom jakości
reaktywność gatunkowa
rat
producent / nazwa handlowa
Milliplex®
assay range
standard curve range: 0.2-1,000 pg/mL
(EGF)
standard curve range: 1.2-5,000 pg/mL
(GRO/KC)
standard curve range: 12.2-50,000 pg/mL
(GM-CSF, IL-1α, IL-2, IL-12 (p70), IL-18)
standard curve range: 14.6-60,000 pg/mL
(IFNγ, MIP-1α)
standard curve range: 2.4-10,000 pg/mL
(Fractalkine, IP-10, Leptin, TNFα)
standard curve range: 24.4-100,000 pg/mL
(LIX, MIP-2)
standard curve range: 4.9-20,000 pg/mL
(Eotaxin, C-CSF, IL-4, IL-5, IL-13, RANTES, VEGF)
standard curve range: 7.3-30,000 pg/mL
(IL-10, IL-17A, MCP-1)
standard curve range: 73.2-300,000 pg/mL
(IL-6)
metody
multiplexing: suitable
kompatybilność
configured for Premixed
metoda wykrywania
fluorometric (Luminex xMAP)
Warunki transportu
wet ice
Opis ogólny
Panel MILLIPLEX® Rat Cytokine/Chemokine Bead (RECYTMAG-65K & RECYMAG65K27PMX) umożliwia skupienie się na potencjale terapeutycznym cytokin, a także modulacji ekspresji cytokin.
Typ panelu: Cytokiny/Chemokiny
Specyficzność
Reaktywność krzyżowa
Nie występuje lub występuje minimalna reaktywność krzyżowa między przeciwciałami a innymi analitami w panelu.
Zastosowanie
  • Anality: EGF, Eotaksyna/CCL11, Fraktalkina, G-CSF, GM-CSF, GRO/KC, IFN-γ, IL-1α, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-18, IP-10, Leptyna, LIX, MCP-1, MIP-1α, MIP-2, RANTES, TNF-α, VEGF.
  • Zalecany typ próbki: surowica lub osocze szczura
  • Zalecane rozcieńczenie próbki: 1:2
  • Czas testu: Jeden dzień
Inne uwagi
Czułość: Informacje na temat czułości poszczególnych biomarkerów znajdują się w protokole zestawu.
Informacje prawne
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organy docelowe
Respiratory Tract
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Natàlia de la Oliva et al.
Scientific reports, 8(1), 5965-5965 (2018-04-15)
Parylene C is a highly flexible polymer used in several biomedical implants. Since previous studies have reported valuable biocompatible and manufacturing characteristics for brain and intraneural implants, we tested its suitability as a substrate for peripheral nerve electrodes. We evaluated
Haoxuan Chen et al.
Environmental science & technology, 54(16), 10227-10236 (2020-07-15)
Uncertainties regarding optimized air pollution control remain as the underlying mechanisms of city-specific ambient particulate matter (PM)-induced health effects are unknown. Here, water-soluble extracts of PMs collected from four global cities via automobile air-conditioning filters were consecutively injected three times