Kluczowe dokumenty
R03379
Sigma-Aldrich
Formalina
ready-to-use solution, Harleco®, 10%
Synonim(y):
Fixative
About This Item
Kod UNSPSC:
12352501
Formularz
ready-to-use solution
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Harleco®
stężenie
10%
kolor
colorless
pH
7
mp
-9.21 °C
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
11420Gotowy do użyciaroztwór utrwalający, 10% buforowany węglanem
Zastosowanie
11420Gotowy do użyciaroztwór utrwalający, 10% buforowany węglanem
Informacje prawne
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)