Kluczowe dokumenty
PX1004
Supelco
Kwas fosforowy Meta
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Synonim(y):
Metaphosphoric Acid
About This Item
Kod UNSPSC:
12352301
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Formularz
crystals
zawiera
57-63% NaPO3 as stabilizer
stężenie
33.5-36.5% (HPO3)
zanieczyszczenia
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Nitrate (NO3)
≤0.005% Heavy metals (as Pb)
≤0.005% Iron (Fe)
≤0.005% Sulfate (SO4)
≤0.02% Substances reducing permanganate (as H3PO3)
≤1 ppm Arsenic (As)
kolor
white to clear
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Zastosowanie
Spełnia specyfikacje ACS, spełnia specyfikacje odczynników do testowania monografii USP/NF GR ACS
Komentarz do analizy
Arsen (As): 1ppm max
Oznaczenie (HPO3): 33,5-36,5%
Chlorek (Cl): 0.001% max
Kolor: Biały lub przezroczysty
Postać: Kryształy/ grudki
Metale ciężkie (jako Pb): 0.005% max
Żelazo (Fe): 0.005% max
Azotan (NO3): 0,001% max
Stabilizator (NaPO3): 57,0-63,0%
Substancje redukujące nadmanganian (jako H3PO3): 0,02% max
Siarczan (SO4): 0,005% max
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3