Key Documents
PTFEPET10205
Millipore
Polytetrafluoro-ethylene (PTFE), Hydrophobic
About This Item
Kod UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32161003
NACRES:
NB.24
Materiały
PTFE
Poziom jakości
klasa czystości
for separation
opis
Filter code PTFE
sterylność
non-sterile
Właściwości
hydrophobic
Parametry
15 L/min-cm2 air flow rate
50 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi
metody
gas filtration: suitable
powierzchnia filtracyjna
20 cm2
wymiary membrany
20 cm × 20 cm
grubość
127 μm
wielkość porów
1.0 μm
punkt pęcherzykowania
≥6 psi, 100% IPA
Opis ogólny
Our hydrophobic PTFE membranes are highly resistant to most chemicals and are available with polyethylene or polypropylene support material. Applicable for a wide range of filtration applications including device manufacturing, tubing and vial venting