P3B050A05
Pellicon® 3 Cassette with Biomax® Membrane
50kDa, A Screen, 0.57 m2
Synonim(y):
Pellicon® 3 Cassette with Biomax 50 kDa Membrane, A screen, 0.57 m2
Wybierz wielkość
18 866,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
18 866,00 zł
Polecane produkty
Materiały
TPE seal
polyethersulfone
polypropylene screen
stainless steel cap (for end; polypropylene-encapsulated)
Poziom jakości
Właściwości
holdup volume 69 mL (in feed channel)
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
30 psi max. reverse press. exposure at 25 °C (for 24 hours)
4-6 L/min-m2 recirculation rate
40 psi max. transmembrane pressure at 4-50 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
80 psi max. transmembrane pressure at 4-40 °C
metody
analytical sample preparation: suitable
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Wysokość
2.4 cm (0.93 in.)
Długość
20.6 cm (8.1 in.)
Szerokość
17.8 cm (7 in.)
powierzchnia membrany
0.57 m2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1500 mg/m2
Matryca
Biomax® (Membrane)
wielkość porów
50 kDa NMWCO
pH
1-14
Powiązane kategorie
Opis ogólny
The Pellicon® 3 Cassette with Biomax® Membrane is perfect for the filtration of monoclonal antibodies and solutions containing albumin, hormones, vaccines and growth factors.
This P3B050A05 Pellicon® 3 ultrafiltration device features a pore size of 50 kDa NMWCO, a Biomax® 50 membrane, and dimensions measuring 2.4 cm (H) x 17.8 cm (W) x 20.6 cm (L).
Cechy i korzyści
- Rugged & reliable – ideally suited for today′s more demanding filtration processes
- High performance – produces excellent resolution, yields and back-pressure resistance
- Optimum product recovery – thanks to proven membrane technology
- Void-free technology – leading-edge membranes resolve virtually any separation challenge
- Defect-free, superior adhesion – Ultracel®uses composite membranes cast on a microporous substrate
- Automated manufacturing – delivers unbeatable performance, consistency and reliability
- Easy installation & care – simple to install and maintain
Inne uwagi
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Czym jest program Emprove®?
Program Emprove® jest systemem zapewniającym kompleksową i dokładną dokumentację naszych filtrów i komponentów jednorazowego użytku, surowców farmaceutycznych oraz materiałów wsadowych.
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Bezpłatnie – Zaloguj się, aby pobrać
Dostępne w ramach subskrypcji lub za opłatą