P2VVPPV01
Pellicon® 2 Mini Filter Module
filtration area 0.1 m2, pore size 0.1 μm
Synonim(y):
Pellicon® 2 Mini Filter Module VVPP 0.1 μm V 0.1 m2
Wybierz wielkość
6268,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 marca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
6268,00 zł
Przewidywany termin wysyłki27 marca 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
PVDF
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Pellicon®
Parametry
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C
metody
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Wysokość
2.16 cm (0.85 in.)
Długość
21 cm (8.3 in.)
Szerokość
5.6 cm (2.2 in.)
powierzchnia filtracyjna
0.1 m2
Powierzchnia nominalna membrany
0.1 m2
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1500 mg/m2
Matryca
Durapore®
wielkość porów
0.1 μm nominal pore size
0.1 μm pore size
pH
2-11
Opis ogólny
This Pellicon® 2 Mini Filter Module is a mini cassette, microfiltration product with a filtration area of 0.1 m2 and a 0.1 μm pore size.
This Pellicon® 2 mini cassette features a type v screen (open channel) and measures 5.6 cm (W) x 21 cm (L) x 1.5 cm (H).
Cechy i korzyści
- Leading-edge void-free membranes to match virtually any separation challenge
- Short flow path for higher flux and higher resolution separation capability
- Choice of flow channel configuration providing process optimization capability
- Predictable, fast, scale-up
- True linear scalability from laboratory size modules to industrial assemblies for processing thousands of liters
Inne uwagi
Komentarz do analizy
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2