Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Przewidywany termin wysyłki08 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32031603
UNSPSC Code:
40161525
1660,00 zł
Przewidywany termin wysyłki08 września 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
stainless steel (Series 300)
Quality Segment
I.D.
6.3 mm (0.25 in.)
compatibility
for use with PS-1 Cartridge Housings
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description Accessories for filter holders for sample preparation. |
| compatibility for use with PS-1 Cartridge Housings | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
| material stainless steel (Series 300) | material stainless steel (Series 300) | material stainless steel | material stainless steel (Series 300) |
| Quality Level 100 | Quality Level SP1 | Quality Level SP1 | Quality Level 100 |
| I.D. 6.3 mm (0.25 in.) | I.D. 3.8 cm (1.5 in.) | I.D. - | I.D. - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?