Kluczowe dokumenty
NX0407
Supelco
Kwas azotowy
for inorganic trace analysis, OmniTrace
Synonim(y):
Nitric acid solution, Hydrogen Nitrate, Azotic Acid,Aqua Fortis, Aquafortis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352301
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
for inorganic trace analysis
Poziom jakości
agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
ciśnienie pary
9.4 hPa ( 20 °C)
Próba
69%
Formularz
liquid
stężenie
≥65-<70% in nitric acid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
rozpuszczalność
soluble (Water: Soluble)
gęstość
1.39 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
Klucz InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
NX0407-1 i NX0407-4. Produkt jest pakowany w butelki HDPE. Każda butelka HDPE jest zapakowana w pojedynczą skrzynkę transportową. Data ponownego badania dla zapasów butelek HDPE wynosi 2 lata, patrz COA dla konkretnej partii.
NX0407-2. Produkt jest pakowany w szklaną butelkę z powłoką polietylenową. NX0407-2 zostanie wycofany po wyczerpaniu zapasów.
Wodny OmniTrace
Informacje prawne
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, May I know the metal content in NX0407-4 Nitric Acid 67 - 70% OmniTrace® before i placed an order?
    1 answer
    1. The exact amount of each trace metal in Product NX0407 is listed in the lot-specific Certificate of Analysis. The specifications for maximum amounts of each metal (and other impurities) can be found on the product detail page below:
      https://www.emdmillipore.com/product/Nitric-Acid,EMD_CHEM-NX0407