Przejdź do
1.00452
Nitric acid
65%, for analysis (max. 0.005ppm Hg) EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
Synonim(y):
Nitric acid solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
164,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
322,00 zł
180 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
13 850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HNO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
63.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
eCl@ss:
38060304
Assay:
≥65.0% (alkalimetric)
Form:
liquid
164,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Packaging: Glass bottle
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Kwas azotowy 65%, for analysis (max. 0.005ppm Hg) EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
9.4 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥65.0% (alkalimetric)
form
liquid
SMILES string
O[N+]([O-])=O
impurities
≤0.005 ppm Hg (Mercury), ≤0.01 ppm Ag (Silver), ≤0.01 ppm As (Arsenic), ≤0.01 ppm Ba (Barium), ≤0.01 ppm Be (Beryllium), ≤0.01 ppm Cd (Cadmium), ≤0.01 ppm Co (Cobalt), ≤0.01 ppm Cu (Copper), ≤0.01 ppm Li (Lithium), ≤0.01 ppm Mn (Manganese), ≤0.01 ppm Mo (Molybdenum), ≤0.01 ppm Pb (Lead), ≤0.01 ppm Sr (Strontium), ≤0.01 ppm V (Vanadium), ≤0.02 ppm Cr (Chromium), ≤0.02 ppm Ge (Germanium), ≤0.02 ppm In (Indium), ≤0.02 ppm Ni (Nickel), ≤0.02 ppm Ti (Titanium), ≤0.02 ppm Tl (Thallium), ≤0.02 ppm Zn (Zinc), ≤0.02 ppm Zr (Zirconium), ≤0.05 ppm Al (Aluminium), ≤0.05 ppm Au (Gold), ≤0.05 ppm Ga (Gallium), ≤0.05 ppm Mg (Magnesium), ≤0.1 ppm Bi (Bismuth), ≤0.1 ppm Ca (Calcium), ≤0.1 ppm Fe (Iron), ≤0.1 ppm K (Potassium), ≤0.1 ppm Pt (Platinum), ≤0.2 ppm Chloride (Cl), ≤0.2 ppm Heavy metals (as Pb), ≤0.2 ppm Na (Sodium), ≤0.2 ppm Phosphate (PO4), ≤0.5 ppm Sulfate (SO4), ≤1 ppm Fluoride (F)
ign. residue
≤3 ppm (as SO4)
pH
<1 (20 °C in H2O, strongly acid)
bp
121 °C/1013 hPa
mp
-32 °C
solubility
water: soluble at 20 °C
density
1.39 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
InChI key
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Oznaczenie (alkacymetryczne): ≥ 65,0 %
Tożsamość: pozytywny wynik testu
Wygląd: pozytywny wynik testu
Gęstość (d 20/20): 1,384 - 1,416
Chlorek (Cl): ≤ 0.2 ppm
Fluorek (F): ≤ 1 ppm
Fosforan (PO₄): ≤ 0,2 ppm
Siarczan (SO₄): ≤ 0,5 ppm
Metale ciężkie (jak Pb): ≤ 0,2 ppm
Ag (Srebro): ≤ 0,01 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
As (Arsen): ≤ 0,01 ppm
Au (Złoto): ≤ 0,05 ppm
Ba (Bar): ≤ 0,01 ppm
Be (Beryl): ≤ 0,01 ppm
Bi (Bizmut): ≤ 0.1 ppm
Ca (Wapń): ≤ 0,1 ppm
Cd (Kadm): ≤ 0,01 ppm
Co (Kobalt): ≤ 0,01 ppm
Cr (Chrom): ≤ 0,02 ppm
Cu (Miedź): ≤ 0,01 ppm
Fe (Żelazo): ≤ 0.1 ppm
Ga (Gallium): ≤ 0.05 ppm
Ge (Germanium): ≤ 0.02 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.005 ppm
In (Indium): ≤ 0.02 ppm
K (Potassium): ≤ 0.1 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.01 ppm
Mg (Magnez): ≤ 0,05 ppm
Mn (Mangan): ≤ 0,01 ppm
Mo (Molibden): ≤ 0,01 ppm
Na (Sód): ≤ 0,2 ppm
Ni (Nikiel): ≤ 0.02 ppm
Pb (Ołów): ≤ 0,01 ppm
Pt (Platyna): ≤ 0,1 ppm
Sr (Stront): ≤ 0,01 ppm
Ti (Tytan): ≤ 0,02 ppm
Tl (Tal): ≤ 0,02 ppm
V (Wanad): ≤ 0.01 ppm
Zn (cynk): ≤ 0,02 ppm
Zr (cyrkon): ≤ 0,02 ppm
Pozostałość po zapłonie (jako SO₄): ≤ 3 ppm
Odczynnik ISO
Minimalny okres trwałości: patrz etykieta produktu.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.004561.017991.00443
description
for analysis (max. 0.005ppm Hg) EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
description
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,ISO
description
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
description
EMPLURA®
assay
≥65.0% (alkalimetric)
assay
≥65.0% (alkalimetric)
assay
-
assay
-
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
-
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kwas azotowy 65%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)