Kluczowe dokumenty
NSRULER-10100
Millipore
Linijka ze wskaźnikiem objętości, 100 ml
About This Item
Kod UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Materiały
PVC
linia produktu
NovaSeptum®
producent / nazwa handlowa
NovaSeptum®
Długość
169 mm ± 1
325 mm ± 1 mm
Szerokość
30.0 mm ± 1.0 mm
30 mm (±1)
grubość
30 μm (±1)
30 μm ± 1 μm
przydatność
suitable for sampling
Zastosowanie
sterile sampling
kompatybilność
NovaSeptum® flat bag, 100 mL
for use with NOVASEPTUM® flat bag, 100 mL
Informacje prawne
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany