NE-2ML-B
Anti-M (clone LM110/140), Blood Grouping Reagent
BIOSCOT™ Anti-M from the clone LM110/140, Murine IgG, Blood Grouping Reagent
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
klon
LM110/140, monoclonal
opakowanie
pkg of 2 mL
producent / nazwa handlowa
BIOSCOT™
warunki przechowywania
do not freeze
stężenie
15-25 mg/mL protein (Total Protein Range)
metody
agglutination assay: suitable
pH
8.1-8.7
izotyp
IgG
Zastosowanie
clinical testing
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Zastosowanie
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
Informacje prawne
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2