Kluczowe dokumenty
MTGR05010
Millipore
Aervent® 50 Capsule Filter
pore size 0.2 μm
Synonim(y):
Aervent®-50 Filter Unit 0.2 µm hydrophobic 1/8 in. HB/HB, EPA Est. 041237-FRA-001
Wybierz wielkość
10 EA
841,00 zł
841,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
841,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
841,00 zł
Dostępny do wysyłki w dniu11 kwietnia 2025Szczegóły
Materiały
PTFE membrane
polypropylene
polypropylene housing
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
linia produktu
Aervent®
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Aervent®
Parametry
2.1 bar max. differential pressure at 25 °C
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
metody
gas filtration: suitable
Długość
7.1 cm (2.8 in.)
Szerokość
2.4 in.
Średnica
6.2 cm (2.4 in.)
powierzchnia filtracyjna
19.6 cm2
zanieczyszczenia
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1.0 mg
Matryca
Aervent®
wielkość porów
0.2 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥1100 mbar (16 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
dopasowywanie
inlet/outlet hose for 4-9.5 mm I.D. latex tubing and Female Luer slip
Warunki transportu
ambient
Opis ogólny
This Aervent® hydrophobic Capsule filter contain a 50 mm Aervent PTFE membrane in a bi-directionally supported polypropylene casing. This sterilizing-grade filter, with a 0.2 μm pore size and 19.6 cm2 filtration area, is designed for critical small scale gas line and air venting applications. The hydrophobic Aervent PTFE membrane within MTGR05010 provides high flow rates and throughput, low extractables and particle shedding, and broad chemical compatibility. For traceability and easy identification, each Aervent-50 filter is hot stamped with its catalogue number and lot number. Each Aervent® Capsule Filter is integrity tested during manufacture.
Zastosowanie
Typical Applications
  • Sterile venting of vessels and carboys
  • Autoclave vacuum break lines
  • Low volume sterile filtration of non-aqueous fluids
  • Small fermenter inlet and exhaust gas filtration
Komentarz do analizy
Gravimetric Extractables: in 70/30 % IPA/water
Inne uwagi
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer Steam Sterilization & Integrity Testing Procedures guide and first page of Visual Inspection Guide
  • Storage Statement: Store in dry location
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Informacje prawne
AERVENT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany