KEGBG050HH
Millipore Express® SPG 0.2 µm, Opticap® XL Capsule
non-sterile, pore size 0.2 μm
Synonim(y):
Gamma Phobic Opticap® XL 50 Express SPG 0.2 HB/HB
Wybierz wielkość
1554,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 stycznia 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
1554,00 zł
Przewidywany termin wysyłki28 stycznia 2025Szczegóły
Polecane produkty
Materiały
PBT-based blend (gamma-stable)
polyethersulfone membrane
Poziom jakości
sterylność
irradiated
non-sterile
Kompatybilność ze sterylizacją
gamma compatible
Właściwości
hydrophobic
producent / nazwa handlowa
Opticap®
Parametry
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 23 °C
4.2 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward)
metody
gas filtration: suitable
Długość
7.2 cm (2.84 in.)
Szerokość
2.4 in.
Średnica
6.2 cm (2.4 in.)
powierzchnia filtracyjna
19.6 cm2
zanieczyszczenia
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
substancje ekstrahujące się grawimetrycznie
≤1.0 mg
Matryca
Millipore Express® SPG
wielkość porów
0.2 μm pore size
punkt pęcherzykowania
≥1170 mbar (17 psig), air with 100% IPA at 23 °C
dopasowywanie
inlet stepped hose barb for 6.5-9.5 mm I.D. silicone flexible tubing
outlet hose barb
outlet stepped hose barb for 6.5-9.5 mm I.D. silicone flexible tubing
female Luer slip interior
(14 mm (9/16 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Uwaga dotycząca przygotowania
Gamma compatible to 45 kGy; OR 3 autoclave cycles of 60 min @ 126 °C; not in-line steam sterilizable
Komentarz do analizy
Quantitative retention of 107 CFU/cm2Brevundimonas diminuta (ATCC® 19146) per ASTM methodology
Inne uwagi
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.