Kluczowe dokumenty
MIHABG100
Millipore
Microfil® funnel with S-Pak®
sample volume 100 mL, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Synonim(y):
Membrane filtration system
Wybierz wielkość
150 SETS
1350,00 zł
1350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 SETS
1350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
1350,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 kwietnia 2025Szczegóły
Więcej informacji
Materiały
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
agency
ISO 7704
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
easily wetted with water
hydrophilic
producent / nazwa handlowa
Microfil® with S-Pak®
Parametry
100 mL sample volume
metody
sterile filtration: suitable
śr. filtra
47 mm
Matryca
MF-Millipore
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
sample(s) (environmental)
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Microfil funnels and filters assuring leak-free operation and uniform microorganism recoveries as well as an easy transfer of the membrane with forceps and prevents accidentally touching the filtration area
The Microfil filtration system is a simple and reliable solution for routine microbiological testing. These ready-to-use 100 mL Microfil funnels that comes with the 0.45 μm pore size, black gridded S pak filter system eliminate the need for washing and sterilizing after each test thus making the equipment handling easier and efficient for general microbiological analysis. The push-fit design of the Microfil funnels seals tightly to manifold supports without the need for clamps or O-rings. Unlike with conventional filter holders, incomplete sealing at the membrane/funnel interface is eliminated resulting in uniform recovery of organisms
Zastosowanie
These filters find application in Clinical, Cosmetics, Environmental, Food and Beverage, Industrial QC and Pharmaceutical industry. Microbial analysis of beer, bottled water, cider, sport drink and wine by membrane filtration method
Informacje prawne
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
S-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
System filtracji Microfil® zapewnia mikrobiologiczne zapewnienie jakości w rutynowych testach surowców.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.