MZHABG101
Microfil® with EZ-Pak®
sample volume 100 mL, ready-to-use, mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, black filter, gridded filter
Synonim(y):
Membrane filtration system
Wybierz wielkość
1920,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1920,00 zł
Polecane produkty
Materiały
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
agency
ISO 7704
sterylność
sterile; ethylene oxide treated
Właściwości
easily wetted with water
hydrophilic
ready-to-use
producent / nazwa handlowa
Microfil® with EZ-Pak®
Parametry
100 mL sample volume
pojemność
100 mL
śr. filtra
47 mm
pojemność lejka
100 mL
Matryca
MF-Millipore™
wielkość porów
0.45 μm pore size
moc wejściowa
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type cider
sample type wine
sample type sport drink
sample type food(s)
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type beverage(s)
przydatność
suitable for microbiology
Zastosowanie
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
kompatybilność
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Warunki transportu
ambient
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Convenient and easy to use
- Sterilized and ready-to-use device- saves time and expense
- Reduce laboratory workload
- Faster filtration rate due to larger surface area
Zasada
Postać fizyczna
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Powiązane treści
System filtracji Microfil® zapewnia mikrobiologiczne zapewnienie jakości w rutynowych testach surowców.
Microfil® filtration system ensures microbiological quality assurance in routine testing of raw materials.