Kluczowe dokumenty
MABX7132-10KC
Sigma-Aldrich
Anti-hu N-term proBNP (NT-proBNP) clone 1312
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
forma przeciwciała
purified antibody
Poziom jakości
klon
13G12
monoclonal
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
(Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.)
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
Opis ogólny
proBNP
Zastosowanie
Confirmed matched pairing. Capture Antibody MABX7132-1KC; Detector Antibody MABX7154-1KC
Postać fizyczna
PBS (pH 7.4) with 0.09% sodium azide
Przechowywanie i stabilność
Stable for 12 months at 2-8°C from date of receipt.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2