MABT535
Przeciwciało anty-Desmin, klon 4C12.1
clone 4C12.1, from mouse
Wybierz wielkość
745,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2025Szczegóły
Wybierz wielkość
About This Item
745,00 zł
Przewidywany termin wysyłki11 czerwca 2025Szczegóły
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4C12.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DES(1674)
Opis ogólny
W dorosłych mięśniach poprzecznie prążkowanych desmina tworzy włóknistą sieć łączącą miofibryle ze sobą i z błoną plazmatyczną z obrzeża struktur Z-line. Może również działać jako sarkomeryczne białko kotwiczące mikrotubule i specyficznie wiązać się z detyrozynizowanymi łańcuchami tubuliny alfa, prowadząc do wyboczenia mikrotubul i mechanicznej odporności na skurcz. Desmina jest szczególnie obfita w połączeniach mięśniowo-ścięgnistych i nerwowo-mięśniowych mięśni szkieletowych. Komórki mięśnia sercowego ssaków zawierają większe ilości desminy (do 2% całkowitego białka) w porównaniu do komórek mięśni szkieletowych (0,35% całkowitego białka). Mutacje w genie DES zostały powiązane z rodzinną miopatią sercowo-szkieletową charakteryzującą się osłabieniem mięśni szkieletowych związanym z blokami przewodzenia serca, zaburzeniami rytmu serca i restrykcyjną niewydolnością serca. Może również prowadzić do zniszczenia miofibryli z wewnątrzcytoplazmatyczną akumulacją złogów reagujących z desminą w komórkach mięśnia sercowego i szkieletowego. (rEF.: Denise Paulin, D., and Li, Z (2004). Experimental Cell Research 301(1); 1 -7).
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło Desminę w ludzkim sercu i ludzkich tkankach mięśni szkieletowych.
Cell Structure
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Desmin in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1