MABT182
Anti-Rab5A Antibody, clone 7D8.1
clone 7D8.1, from mouse
Synonim(y):
Ras-related protein Rab-5A, Rab5
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
7D8.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RAB5A(5868)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Jakość
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Rab5A in 10 µg of HEK-293 cell lysate.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
polecane