MABT1587
Anti-EpCAM Antibody, clone EpMab?16
Synonim(y):
Epithelial cell adhesion molecule;Adenocarcinoma-associated antigen;Cell surface glycoprotein Trop-1;Epithelial cell surface antigen;Epithelial glycoprotein;EGP;Epithelial glycoprotein 314;EGP314;hEGP314;KS 1/4 antigen;KSA;Major gastrointestinal tumor-ass
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EpMab?16, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 34.93 kDa
observed mol wt ~36 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPCAM(4072)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting in CHO-K1 cells overexpressing Human EpCAM.
A 1:1,000 dilution of this antibody detected EpCAM in lysate from CHO-K1 cells overexpressing Human EpCAM, but not in untransfected cells.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected EpCAM in Western Blotting applications (Kaneko, M.K., et al. (2020). Oncol Rep. 44(6):2517-2526; Hosono, H., et al. (2020). Oncol Lett. 20(6):383).
Inhibition Assay:: A representative lot of this antibody inhibited tumor growth in oral squamous cell carcinoma (HSC-2) xenograft model mice. (Kaneko, M.K., et al. (2020). Oncol Rep. 44(6):2517-2526.
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected EpCAM in Immunohistochemistry applications (Kaneko, M.K., et al. (2020). Oncol Rep. 44(6):2517-2526; Hosono, H., et al. (2020). Oncol Lett. 20(6):383).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected EpCAM in Flow Cytometry applications (Kaneko, M.K., et al. (2020). Oncol Rep. 44(6):2517-2526; Hosono, H., et al. (2020). Oncol Lett. 20(6):383).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2