Kluczowe dokumenty
MABS469
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-IA-2, klon 76F
clone 76F, from mouse
Synonim(y):
Receptor-type tyrosine-protein phosphatase-like N, R-PTP-N, Islet cell antigen 512, ICA 512, Islet cell autoantigen 3, PTP IA-2, PTPRN
Wybierz wielkość
100 μG
1810,00 zł
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1810,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1810,00 zł
Przewidywany termin wysyłki06 maja 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
76F, monoclonal
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTPRN(5798)
Opis ogólny
ICA 512, znany również jako fosfataza tyrozynowo-białkowa typu receptorowego N (R-PTP-N), antygen komórek wysepek 512 (ICA 512) lub autoantygen komórek wysepek 3, lub PTPIA-2, lub IA-2 i kodowany przez gen PTPRN/ICA3/ICA512, jest białkiem wymaganym w procesach wydzielniczych endokrynnych i neuroendokrynnych. ICA 512 może być zaangażowany w procesy specyficzne dla granulek neurosekrecyjnych, takie jak ich biogeneza, handel i regulowana egzocytoza, lub ICA 512 może odgrywać bardziej ogólną rolę w funkcjach neuroendokrynnych. ICA 512 oddziałuje z fosforylowaną syntrofiną beta 2/Distrofiną, chroniąc ją przed rozszczepieniem białka przez kalpainę I. Defosforylacja Distrofiny po stymulacji insuliną zakłóca interakcję i powoduje jej rozszczepienie. ICA 512 jest białkiem błonowym i znajduje się w neuroendokrynnych ziarnistościach wydzielniczych i tkankach endokrynnych. ICA 512 ulega ekspresji w mózgu, przysadce mózgowej i tkankach jelitowych, w tym w trzustce. ICA 512 jest również obecnie stosowany jako specyficzny dla cukrzycy biomarker autoantygenowy wysepek u pacjentów z cukrzycą typu.
Immunogen
Epitop: To przeciwciało rozpoznaje reszty 626-630 znajdujące się w regionie błonowym ludzkiego i mysiego IA-2, ale nie w IA-2b.
Rekombinowane białko znakowane His odpowiadające resztom 626-630 znajdującym się w regionie międzybłonowym ludzkiego i mysiego IA-2, ale nie IA-2b ludzkiego IA-2.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła IA-2 w tkankach trzustki szczura i komórkach BTC3 (Piquer, S., et al. (2006). J Autoimmun. 26(3):215-222.).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium immunoprecypitowała IA-2 z rekombinowanego szczurzego, mysiego i ludzkiego IA-2 (Piquer, S., et al. (2006). J Autoimmun. 26(3):215-222.).
Przeciwciało anty-IA-2, klon 76F jest przeciwciałem przeciwko IA-2 do stosowania w western blotting, IHC i IP.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Signaling Neuroscience
Jakość
Evaluated by Western Blotting in human pancreas tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected IA-2 in 10 µg of human pancreas tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~65 kDa. Białko o pełnej długości jest rozszczepiane, aby uzyskać dojrzałą formę białka o masie 65 kDa, która zawiera domenę lumenalną i wewnątrzkomórkową domenę cytoplazmatyczną charakteryzującą się regionem błonowym (Piquer, S., et al. (2006). J Autoimmun. 26(3):215-222.).
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aygul Subkhangulova et al.
eLife, 12 (2023-09-11)
Tomosyn is a large, non-canonical SNARE protein proposed to act as an inhibitor of SNARE complex formation in the exocytosis of secretory vesicles. In the brain, tomosyn inhibits the fusion of synaptic vesicles (SVs), whereas its role in the fusion