Merck
MABS274
Przeciwciało anty-LRP6, klon A59, ektodomena
clone A59, from mouse
Synonim(y):
Low-density lipoprotein receptor-related protein 6, LRP-6
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
A59, monoclonal
Application:
FACS, ICC, IP
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
A59, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... LRP6(4040)
General description
180 kDa obliczone
Białko związane z receptorem lipoprotein o niskiej gęstości 6, znane również jako LRP6, jest członkiem rodziny genów receptora lipoprotein o niskiej gęstości (LDLR). LDLR są białkami powierzchniowymi komórek. LRP6 odgrywa kluczową rolę w rozwoju embrionalnym, działając jako ko-receptor dla szlaku sygnałowego Wnt. LRP6 jest wysoce homologiczny i prezentuje się jako dimer w błonie komórkowej, dopóki nie zostanie fosforylowany przez Wnt. LRP6 ma wysokie powinowactwo do antagonistów z rodziny Dickkopf (DKK), które po związaniu blokują Wnt. Kiedy LRP6 wiąże się z Wnt, jest fosforylowany w wielu miejscach, co powoduje rekrutację aksyny, białka rusztowania, do błony komórkowej i aktywację β-kateniny. β-katenina zapobiega wiązaniu Wnt i LRP6. LRP6 jest związany z autosomalną dominującą chorobą wieńcową typu 2. Mutacje powodujące pominięcie zewnątrzkomórkowej domeny LPR6 skutkują stałą aktywnością, podczas gdy wykluczenie wewnątrzkomórkowej domeny karboksylowej ma negatywny wpływ, powodując blokowanie sygnalizacji Wnt.
Immunogen
Epitop: Domena ektodomeny
Oczyszczone białko odpowiadające domenie ektodomeny ludzkiego LRP6.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła LRP6, Ectodomain w chimerycznych komórkach 293T wyrażających LRP6 (Yasui, N., et al. (2010). J Immunol Methods. 352(1-2):153-160.).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium immunoprecypitowała LRP6, Ectodomain z lizatu komórek HEK293T traktowanych Wnt3a (Yasui, N., et al. (2010). J Immunol Methods. 352(1-2):153-160.).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia z niezależnego laboratorium wykryła LRP6, Ectodomain w komórkach HeLa S3 (Yasui, N., et al. (2010). J Immunol Methods. 352(1-2):153-160.).
To przeciwciało anty-LRP6, klon A59, Ectodomain jest zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej, IP i ICC do wykrywania LRP6.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Insulin/Energy Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in HEK293 cells.
Flow Cytometry Analysis: 2 µg of this antibody detected LRP6, Ectodomain in 1X10E6 HEK293 cells.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c