Merck
SAB4200882
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Salmonellaenterica serotyp enteritidis LPS, mysie monoklonalne
clone SLP-32, purified from hybridoma cell culture
Wybierz wielkość
100 μL
662,00 zł
100 μL
1680,00 zł
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
662,00 zł
100 μL
1680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
662,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
Poziom jakości
klon
SLP-32
Formularz
liquid
stężenie
~1 mg/mL
izotyp
IgM
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Salmonella to rodzaj Gram-ujemnych, fakultatywnych beztlenowców, ruchliwych pałeczek składających się z 2579 różnych serotypów. Salmonella jest uważana za jeden z najczęściej badanych mikroorganizmów jako ogólnoświatowy patogen przenoszony przez żywność i główną przyczynę infekcji żołądkowo-jelitowych u ludzi.1 S. enterica jest podgatunkiem S. enterica, który obejmuje 1531 serotypów, w tym S. typhimurium i S. enteritidis, odpowiedzialnych za powszechne choroby u ludzi, a tym samym będących przedmiotem szeroko zakrojonych badań.1
Specyficzność
Przeciwciało monoklonalne anty-Salmonella enterica serotyp enteritidis LPS specyficznie rozpoznaje LPS Salmonella enterica i nie wykazuje reaktywności krzyżowej z LPS Pseudomonas aeruginosa lub LPS Porphyromonas gingivalis.
Immunogen
Salmonella enterica serotyp enteritidis LPS (Sigma CAT# L6011)
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym Immunoblottingu i ELISA.
Działania biochem./fizjol.
Salmonella enter ica serotyp Enteritidis jest jedną z najczęstszych przyczyn salmonellozy przenoszonej przez żywność na całym świecie.2 Historycznie, S. Enteritidis wykazuje wrażliwość na większość antybiotyków, w przeciwieństwie do bardziej powszechnych serotypów, takich jak Salmonella enterica serotypów Typhimurium, Virchow, Newport i Hadar, u których oporność na szeroki zakres antybiotyków jest powszechna.3,4 Wiele doniesień wskazuje na rosnącą częstość występowania oporności na kwas nalidyksowy wśród nietyfoidalnych izolatów Salmonella, w szczególności S. Enteritidis.5,6,7
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin. Chronić przed długotrwałym działaniem światła.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku badawczo-rozwojowego, a nie do celów farmaceutycznych, domowych lub innych. Informacje dotyczące zagrożeń i bezpiecznego obchodzenia się z produktem można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)