MABS2070
Anti-UGT1A10 Antibody, clone 20H1
clone 20H1, from mouse
Synonim(y):
UDP-glucuronosyltransferase 1-10, EC: 2.4.1.17, UGT1*10, UGT1-10, UGT1.10, UDP-glucuronosyltransferase 1-J, UGT-1J, UGT1J, UDP-glucuronosyltransferase 1A10
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
20H1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG3κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... UGT1A10(54575)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Signaling
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A representative lot detected UGT1A10 in Immunohistochemistry applications (Oda, S., et. al. (2017). Drug Metab Dispos. 45(9):1027-1034).
Jakość
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected UGT1A10 in human small intestine tissue sections.