Merck
MABS2054
Przeciwciało anty-ABCG8, klon 1B10A5
clone 1B10A5, from mouse
Synonim(y):
ATP-binding cassette sub-family G member 8, Sterolin-2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1B10A5, monoclonal
Application:
ICC, IHC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1B10A5, monoclonal
species reactivity
human, mouse, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Abcg8(67470)
General description
75,99 kDa obliczone.
Członek 8 podrodziny G kasety wiążącej ATP (UniProt: Q9DBM0, znany również jako Sterolin-2, ABCG8) jest kodowany przez gen Abcg8 (Gene ID: 67470) u myszy. ABCG8 jest wieloprzepustowym białkiem błonowym, które tworzy obligatoryjny heterodimer z ABCG5 w celu pośredniczenia w transporcie steroli zależnym od Mg2+ i ATP przez błonę komórkową. Jest on wymagany do prawidłowej homeostazy steroli i odgrywa istotną rolę w selektywnym transporcie cholesterolu pokarmowego do i z enterocytów oraz w selektywnym wydalaniu steroli przez wątrobę do żółci. ABCG8 i ABCG5 ulegają ekspresji głównie w enterocytach i hepatocytach, a ich poziomy są regulowane w górę po podaniu cholesterolu. Wykazano, że heterodimeryzują w retikulum endoplazmatycznym przed transportem do błon wierzchołkowych. Ich domena katalityczna ATPazy znajduje się na N-końcu domeny transmembranowej. ABCG8 ma domenę transportera ABC (aa 48-314) i domenę transportera ABC typu 2 (aa 411-665). Opisano dwie izoformy ABCG8, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Mutacje inaktywujące w G5 lub G8 powodują sitosterolemię, rzadkie zaburzenie autosomalne recesywne charakteryzujące się hipercholesterolemią, fitosterolemią i przedwczesną chorobą wieńcową. (Ref.: Graf, GA., et al. (2003). J. Biol. Chem. 278(48); 48275-48282.
Immunogen
Rekombinowany fragment odpowiadający pierwszym 350 aminokwasom mysiej kasety wiążącej ATP podrodziny G członka 8 (ABCG8).
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła ABCG8 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Wang, J., et. al. (2008). Biochemistry. 47(18):5194-204).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła ABCG8 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Graf, G.A., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(48):48275-82).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ABCG8 w zastosowaniach Western Blotting (Wang, J., et. al. (2008). Biochemistry. 47(18):5194-204; Graf, G.A., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(48):48275-82).
Anti-ABCG8, klon 1B10A5, nr kat. Nr kat. MABS2054, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa członka 8 podrodziny G kasety wiążącej ATP i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii (parafina), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 1B10A5 wykrywa kasetę wiążącą ATP podrodziny G członka 8 (ABCG8). Jest ukierunkowany na epitop w N-końcowej połowie.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in mouse colon tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected ABCG8 in mouse colon tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c