MABS2050
Anti-Factor XII Antibody, clone 9A2
clone 9A2, from mouse
Synonim(y):
Coagulation factor XII, EC: 3.4.21.38, Hageman factor, HAF
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9A2, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human, baboon
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
ELISA: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... F12(2161)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Factor XII in Western Blotting applications (Matafonov, A., et. al. (2014). Blood. 123(11):1739-46).
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited the generation of thrombin in normal plasma following addition of activated partial thromboplastin reagent. (Matafonov, A., et. al. (2014). Blood. 123(11):1739-46).
Function Analysis: A representative lot prolong the activated partial thromboplastin time. (Matafonov, A., et. al. (2014). Blood. 123(11):1739-46).
Signaling
Jakość
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected Factor XII in human factor XII.