Przejdź do
MABS2037
Przeciwciało przeciwko czynnikowi XII, klon 15H8
clone 15H8, from mouse
Synonim(y):
Coagulation factor XII, EC: 3.4.21.38, Hageman factor, HAF
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
15H8, monoclonal
Application:
ELISA, WB
Citations:
-
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
15H8, monoclonal
species reactivity
human, baboon
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... F12(2161)
General description
Czynnik krzepnięcia XII (UniProt: P00748; znany również jako EC: 3.4.21.38, czynnik Hagemana, HAF) jest kodowany przez gen F12 (Gene ID: 2161) u człowieka. Czynnik XII jest glikoproteiną surowicy, która uczestniczy w inicjacji krzepnięcia krwi, fibrynolizy oraz wytwarzaniu bradykininy i angiotensyny. Aktywuje czynnik XI do XIa i czynnik VII do VIIa poprzez selektywne rozszczepienie wiązania arginina-izoleucyna. Sam czynnik XII może być aktywowany do czynnika XIIa poprzez ekspozycję na ujemnie naładowane powierzchnie lub poprzez rozszczepienie proteolityczne. Jest on syntetyzowany w wątrobie z peptydem sygnałowym (aa 1-19), który jest następnie odszczepiany do postaci dojrzałej. Czynnik krzepnięcia XII krąży we krwi jako jednołańcuchowy zymogen, który jest przekształcany w dwułańcuchową proteazę serynową z łańcuchem ciężkim (czynnik alfa XIIa) i łańcuchem lekkim. Łańcuch ciężki zawiera dwie domeny typu fibronektyny, dwie domeny podobne do naskórkowego czynnika wzrostu (EGF), domenę kringle i domenę bogatą w prolinę. Łańcuch lekki zawiera tylko domenę katalityczną. Mutacje w genie F12 mogą prowadzić do niedoboru czynnika XII, który jest na ogół bezobjawową anomalią krzepnięcia krwi in vitro. Jednak niektóre mutacje mogą powodować dziedziczny obrzęk naczynioruchowy 3, który charakteryzuje się epizodycznym miejscowym obrzękiem obejmującym tkankę podskórną lub podśluzówkową górnych dróg oddechowych i przewodu pokarmowego, twarzy, kończyn i narządów płciowych.
Zaobserwowano ~75 kDa; obliczono 67,79 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Mieszanina oczyszczonego ludzkiego czynnika XII i czynnika XIIa
Application
Analiza działania: Reprezentatywna partia wydłużyła czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (aPTT). (Matafonov, A., et. al. (2014). Blood. 123(11):1739-46).
Analiza inhibicji: Reprezentatywna partia hamowała wytwarzanie trombiny w normalnym osoczu po dodaniu aktywowanego odczynnika częściowej tromboplastyny. (Matafonov, A., et. al. (2014). Blood. 123(11):1739-46).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła czynnik XII w zastosowaniach Western Blotting (Matafonov, A., et. al. (2014). Blood. 123(11):1739-46).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła czynnik XII w zastosowaniach ELISA (Matafonov, A., et. al. (2014). Blood. 123(11):1739-46).
Anti-Factor XII, klon 15H8, nr kat. MABS2037, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa czynnik krzepnięcia XII i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, testach inhibicji i funkcji oraz Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 15H8 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa czynnik krzepnięcia XII.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS, pH 7,4, bez konserwantów.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human factor XII.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected human Coagulation factor XII.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0002161M1SAB4500827AB7356
description
clone 15H8, from mouse
description
clone 3A3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
description
affinity isolated antibody
description
Chemicon®, from rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Gene Information
human ... F12(2161)
Gene Information
human ... F12(2161)
Gene Information
human ... F8(2157)
Gene Information
human ... F8(302470), VWF(7450)
rat ... F8(302470)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human, baboon
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human, rat, mouse
clone
15H8, monoclonal
clone
3A3, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)