Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki25 września 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1950,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1950,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 września 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
J25, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity (predicted by homology)
bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DNAJB1(3337)
General description
Immunogen
Application
Analiza cytometrii przepływowej: 1-5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło indukowaną szokiem termicznym indukcję DNAJB1 w glejaku szczura C6, czerniaku myszy B16 i ludzkich komórkach erytroleukemii K-562 (dzięki uprzejmości dr Iriny V. Guzhovej i dr Borisa Margulisa, Rosyjska Akademia Nauk).
Analiza Western Blotting: 0,05-0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło indukowaną szokiem termicznym indukcję DNAJB1 w glejaku szczura C6, czerniaku myszy B16 i ludzkich komórkach erytroleukemii K-562 (dzięki uprzejmości dr Iriny V. Guzhovej i dr Borisa Margulisa z Rosyjskiej Akademii Nauk).
Physical form
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected heat shock-induced DNAJB1/Hdj-1 upregulation in human K-562 erythroleukemia cells.
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone J25, from mouse | description clone 1H2-3G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution | description clone JG1, from mouse | description clone 3B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... DNAJB1(3337) | Gene Information human ... DNAJB4(11080) | Gene Information mouse ... Hspa1A(193740) | Gene Information human ... HSPA1B(3304) |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity rat, mouse, human | species reactivity human | species reactivity human, mouse | species reactivity mouse, human, rat |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone J25, monoclonal | clone 1H2-3G4, monoclonal | clone JG1, monoclonal | clone 3B7, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?