Kluczowe dokumenty
MABS1823
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-LATS1, klon 9A3.1
clone 9A3.1, from mouse
Synonim(y):
Serine/threonine-protein kinase LATS1, EC: 2.7.11.1, Large tumor suppressor homolog 1, WARTS protein kinase, h-warts
Wybierz wielkość
25 μG
745,00 zł
100 μG
1760,00 zł
745,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μG
745,00 zł
100 μG
1760,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.43
745,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
9A3.1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μg
metody
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LATS1(9113)
Opis ogólny
Kinaza serynowo-treoninowa LATS1 (UniProt: O95835; znana również jako EC: 2.7.11.1, Large tumor suppressor homolog 1, WARTS protein kinase, h-warts) jest kodowana przez gen LATS1 (znany również jako WARTS) (Gene ID: 9113) u człowieka. Kinaza serynowo-treoninowa LATS1 służy jako negatywny regulator YAP1 w szlaku sygnałowym Hippo, który odgrywa kluczową rolę w kontroli wielkości narządów i supresji nowotworów poprzez ograniczanie proliferacji i promowanie apoptozy. Fosforylacja YAP1 przez LATS1 hamuje jego translokację do jądra w celu regulacji genów komórkowych, które są ważne dla proliferacji komórek, śmierci komórek i migracji komórek. Wykazano, że LATS1 ulega ekspresji we wszystkich dorosłych tkankach z wyjątkiem płuc i nerek. LATS1 działa jako supresor nowotworów i odgrywa kluczową rolę w utrzymaniu ploidii poprzez swoje działania zarówno w progresji mitotycznej, jak i punkcie kontrolnym tetraploidii G1. Lokalizuje się w centrosomach podczas interfazy, ale migruje do aparatu mitotycznego, w tym ciał biegunowych wrzeciona, wrzeciona mitotycznego i ciała środkowego podczas mitozy. LATS1 negatywnie reguluje przejście G2/M poprzez obniżenie aktywności kinazy CDK1. Wykazano, że jest fosforylowany przez STK3/MST2 przy serynie 909 i treoninie 1079, co powoduje jego aktywację. Jednak fosforylacja seryny 464 przez NUAK1 i NUAK2 prowadzi do obniżenia poziomu białka i jest niezbędna do regulacji starzenia się komórek i ploidii komórkowej.
Specyficzność
Klon 9A3.1 specyficznie wykrywa serynowo-treoninową kinazę białkową LATS1 w ludzkich komórkach. Celuje w epitop w obrębie 116 aminokwasów od N-końcowej połowy.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST/His odpowiadający 116 aminokwasom z N-końcowej połowy ludzkiej kinazy serynowo-treoninowej LATS1.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło LATS1 w wycinkach tkanek ludzkiego raka prostaty i ludzkiego raka szyjki macicy.
Analiza Western Blotting: 0,5 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło LATS1 w lizacie komórek K562.
Anty-LATS1, klon 9A3.1, nr kat. MABS1823, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa kinazę serynową/treoninową LATS1 i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting i immunohistochemii (parafina).
Jakość
Evaluated by Western Blotting in SH-SY5Y cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected LATS1 in SH-SY5Y cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~140 kDa; obliczono 126,87 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.