Przejdź do
CHODHFR
CHOZN® ZFN-Modified CHO Cell Line
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
description
CHOZN® DHFR-/- ZFN-modified CHO cell line, dihydrofolate reductase knockout cell line
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
CHOZN cell lines were created utilizing Sigma′s proprietary CompoZr Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology to create genetic modifications in parental CHO-K1 cells. Cells are banked in chemically defined, animal component free EX-CELL CD CHO Fusion media
Biochem/physiol Actions
CHOZN cell lines are all subclones of the parental CHO-K1 cell line originated by Puck in 1957.
Physical form
CHOZN cell lines are provided to customers in vials containing >7.5e6 cells/mL
Legal Information
All CHOZN cell lines are sold under license from Sigma Aldrich. A copy of the research license is provided with purchase of the CHOZN cell lines.
CHOZN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CHOZN® ZFN-Modified CHO Cell Line
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
vPvM
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)