Merck
MABS440
Przeciwciało anty-NPC2, klon 13G4
clone 13G4, from mouse
Synonim(y):
Epididymal secretory protein E1, NPC2, Human epididymis-specific protein 1, He1, Niemann-Pick disease type C2 protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
13G4, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
13G4, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NPC2(10577)
General description
Wydzielnicze białko najądrza E1 (UniProt P61916; znane również jako ludzkie białko specyficzne dla najądrza 1, He1, białko Niemanna-Picka typu C2) jest kodowane przez gen NPC2 (znany również jako HE1) (identyfikator genu 10577) u człowieka. Białka Niemann-Pick C1 i C2 (NPC1 i NPC2) biorą udział w transporcie cholesterolu i innych lipidów z późnych endosomów i lizosomów. NPC1 jest dużą glikoproteiną obejmującą błonę, zlokalizowaną głównie w późnych endosomach, podczas gdy NPC2 jest małym rozpuszczalnym białkiem, które wiąże nieestryfikowany cholesterol z wysokim powinowactwem. Defekty NPC1 i NPC2 wpływają na wewnątrzkomórkowy transport niezestryfikowanego cholesterolu i innych lipidów, powodując rzadkie autosomalne recesywne lizosomalne zaburzenie spichrzeniowe znane jako choroba Niemanna-Picka typu C. Większość pacjentów z NPC ma defekt w NPC1 (95%), podczas gdy tylko 5% przypadków NPC jest spowodowanych mutacjami w NPC2.
Zaobserwowano ~17 kDa. Obliczono 16,57 kDa (izoforma 1) i 13,42 kDa (izoforma 2). Zazwyczaj obserwuje się szeroki, rozmazany wzór pasm w zakresie od ~17 do 25 kDa.
Immunogen
Rekombinowany ludzki NPC2 znakowany GST.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła wewnątrzkomórkowe białko organelle NPC2 w lizatach całych komórek, ale nie w ekstraktach błony plazmatycznej, z ludzkich fibroblastów skóry SV-589 (Das, A., et al. (2013). Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 110(26):10580-10585).
Przeciwciało anty-NPC2, klon 13G4 jest przeciwciałem przeciwko NPC2 do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Vesicular Trafficking
Biochem/physiol Actions
Klon 13G4 wykrywa białko C2 choroby Niemanna-Picka (NPC2). Reaktywność wobec splicowanej izoformy 2 (UniProt P61916-2) nie została określona.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HT1080 human fibrosarcoma cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NPC2 in 10 µg of HT1080 human fibrosarcoma cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shunxing Rong et al.
Cell metabolism, 36(3), 617-629 (2024-02-11)
Diacylglycerol acyltransferase 2 (DGAT2) catalyzes the final step of triglyceride (TG) synthesis. DGAT2 deletion in mice lowers liver TGs, and DGAT2 inhibitors are under investigation for the treatment of fatty liver disease. Here, we show that DGAT2 inhibition also suppressed
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
MABS44004055977329513