Kluczowe dokumenty
MABS1326
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko importynie alfa-3/Qip1, klon 3D10
clone 3D10, from rat
Synonim(y):
Importin subunit alpha-3, Importin alpha Q1, Karyopherin subunit alpha-4, Qip1
Wybierz wielkość
100 μL
1800,00 zł
1800,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
1800,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
1800,00 zł
Przewidywany termin wysyłki25 kwietnia 2025Szczegóły
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rat
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3D10, monoclonal
reaktywność gatunkowa
rat, monkey, hamster, bovine, human, mouse
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
canine (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
ambient
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... Kpna3(540719)
dog ... Kpna3(476909)
human ... KPNA3(3839)
mouse ... Kpna3(16648)
rat ... Kpna3(361055)
rhesus monkey ... Kpna3(706925)
Opis ogólny
Podjednostka importyny alfa-3 (UniProt O35343; znana również jako importyna alfa Q1, podjednostka karioferyny alfa-4, Qip1) jest kodowana przez gen Kpna4 (znany również jako Qip1) (identyfikator genu 16649) u myszy. W transporcie makrocząsteczek między cytoplazmą a jądrem pośredniczą importyny i eksportyny, regulowane przez małą GTPazę Ran. Importiny wiążą swoje ładunki z sygnałem lokalizacji jądrowej (NLS) lub białkami hnRNP zawierającymi domenę M9 w cytoplazmie, podczas gdy eksportiny kierują swoje substraty poprzez sygnał eksportu jądrowego (NES) lub domenę M9 wewnątrz jądra. Qip1/KPNA4 należy do rodziny białek adaptorowych importyny/karioferyny (KPNA), które oddziałują zarówno z jedno-, jak i dwudzielnymi typami klasycznych sygnałów lokalizacji jądrowej (cNLS). Siedmiu członków rodziny KPNA dzieli się na podrodziny 1 (KPNA1/5/6), 2 (KPNA2/7) i 3 (KPNA3/4) w oparciu o podobieństwa strukturalne i funkcjonalne. Członkowie KPNA pośredniczą w imporcie jądrowym ładunku substratu poprzez łączenie ładunku substratu i kompleksu Ran-karioferyny. Zarówno KPNA3, jak i Qip1/KPNA4 celują w dwudzielne NLS białka wiążącego metylo-CpG 2 (MeCp2) (255-RKAEADPQAIPKKRGRK-271). Qip1/KPNA4 może oddziaływać zarówno z mutantami typu dzikiego, jak i MeCp2 R270X występującymi u pacjentów z zespołem Retta (RTT), podczas gdy KPNA3 wiąże tylko mutanty typu dzikiego, ale nie MeCp2 R270X. Ludzki i mysi Qip1 zawiera NLS (a.a. 43-52) w domenie wiążącej importynę (IBB) (a.a. 2-58), a następnie dziesięć domen ARM (a.a. 66-485), jedno główne i jedno mniejsze miejsce wiążące NLS (a.a. 137-229 i a.a. 306-394).
Specyficzność
Klon 3D10 wykrył rekombinowaną mysią importynę 3/Qip1, ale nie importynę 1/Rch1, importynę 5/NPI-1 lub importynę 7/S2 GST (Sakaguchi, N., et al. (2003). Hybrid. Hybridomics. 22(6):397-400).
Immunogen
Rekombinowana mysia importyna alfa-3/Qip1 pełnej długości.
Zastosowanie
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła rekombinowaną mysią importynę 3/Qip1, ale nie importynę 1/Rch1, importynę 5/NPI-1 lub białka fuzyjne importyny 7/S2 GST (Sakaguchi, N., et al. (2003). Hybrid. Hybridomics. 22(6):397-400).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła endogenną importynę 3/Qip1 w lizatach ludzkich komórek HeLa, małpich COS-7, mysich L-929, szczurzych NRK, chomiczych BHK i bydlęcych MDBK (Sakaguchi, N., et al. (2003). Hybrid. Hybridomics. 22(6):397-400).
Wykryj podjednostkę importyny alfa-3/Qip1 za pomocą tego szczurzego monoklonalnego przeciwciała przeciw importynie alfa-3/Qip1, klon 3D10, nr kat. Nr kat. MABS1326, zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Signaling
Jakość
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected in 10 µg of HeLa cell lysate.
Opis wartości docelowych
Zaobserwowano ~58 kDa. Obliczono 57,76 kDa (człowiek) i 57,79 kDa (mysz i szczur) (usunięto Met1). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Postać fizyczna
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zheng Liu et al.
Aging, 15(16), 8487-8500 (2023-08-31)
ZBTB34 is a novel zinc finger protein with an unknown function. In this study, the gene expression and survival prognosis of ZBTB34 were analyzed across tumors based on the TCGA datasets. According to the bioinformatics analysis and qPCR results, liver